Learn More
Tryptase (Mast Cell Marker) Mouse, Clone: TPSAB1/1961, enQuireBio™
Código de producto. 15931018
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15931018 20 μg 20 microgramos
15941018 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 15931018
Marca: EnquireBio 7177MSM1P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Tryptase (Mast Cell Marker)
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Secreted and Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon TPSAB1/1961
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Tryptase protein fragment (apprx. aa 115-233)
Peso molecular del antígeno 31-36kDa
Control positivo Skin or Tonsil
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7177
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ