Learn More
Clorhidrato de triptamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10193010 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10193010 10 g Frasco de vidrio 10 g
10327380 5 g Frasco de vidrio 5 g
10635402 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10193010
Marca: Thermo Scientific Acros 157980100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 343-94-2 | C10H12N2·HCl | 196.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 343-94-2
Fórmula molecular C10H12N2·HCl
Peso molecular (g/mol) 196.68
Número MDL MFCD00012682
Clave InChI KDFBGNBTTMPNIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tryptamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl indole hydrochloride, 2-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 1h-indole-3-ethanamine, monohydrochloride, tryptamine monohydrochloride, tryptaminehydrochloride, ccris 4419, indole-3-ethylamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-1h-indole monohydrochloride, beta-indole-ethylamine hydrochloride
PubChem CID 67652
Nombre IUPAC 2-(1H-indol-3-il)etanamina; clorhidrato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CCN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tryptamine hydrochloride
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 253°C to 255°C
Color Beige a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 22, I, 636
Índice Merck 14, 9796
Información de solubilidad Solubility in water: 64g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.68
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tryptamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.