Learn More
Triptamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081230
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11459003 10 g 10 g
11469003 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11459003
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11116.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 61-54-1 | C10H12N2 | 160.22 g/mol
Tryptamine is commonly used in the preparation of biologically active compounds such as neurotransmitters and psychedelics, multi-layered analysis, used to differentiate and identify biogenic amines1
  • in the synthesis of indole ring-terminated thiol, ω-mercaptooctyltryptamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La triptamina se utiliza comúnmente en la preparación de compuestos biológicamente activos como neurotransmisores y psicodélicos, análisis multicapa, utilizados para diferenciar e identificar aminas biogénicas1 • en la síntesis de tiol terminado en anillo indol, ω-mercaptooctiltriptamida.
Solubilidad
Soluble en DMSO, metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61-54-1
Fórmula molecular C10H12N2
Peso molecular (g/mol) 160.22
Número MDL MFCD00005661
Clave InChI APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tryptamine, 2-1h-indol-3-yl ethanamine, 3-2-aminoethyl indole, 1h-indole-3-ethanamine, 2-3-indolyl ethylamine, indol-3-ethylamine, indole, 3-2-aminoethyl, 2-indol-3-yl ethylamine, 2-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, tryptamin
PubChem CID 1150
ChEBI CHEBI:16765
Nombre IUPAC 2-(1H-indol-3-il)etanamina
SMILES NCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tryptamine
Punto de fusión 111°C to 116°C
Punto de ebullición 137°C (0.15 mmHg)
Temperatura de inflamación 185°C (365°F)
Cantidad 10 g
Beilstein 125513
Sensibilidad Air sensitive
Índice Merck 14,9796
Información de solubilidad Soluble in DMSO,Methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.22
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tryptamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-(Indol-3-yl)ethylamine