Learn More
Triptamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509383 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. 10720891
Marca: Thermo Scientific Acros 186120100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 61-54-1 | C10H12N2 | 160.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61-54-1
Fórmula molecular C10H12N2
Peso molecular (g/mol) 160.22
Número MDL MFCD00005661
Clave InChI APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tryptamine, 2-1h-indol-3-yl ethanamine, 3-2-aminoethyl indole, 1h-indole-3-ethanamine, 2-3-indolyl ethylamine, indol-3-ethylamine, indole, 3-2-aminoethyl, 2-indol-3-yl ethylamine, 2-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, tryptamin
PubChem CID 1150
ChEBI CHEBI:16765
Nombre IUPAC 2-(1H-indol-3-il)etanamina
SMILES NCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tryptamine
Punto de fusión 113.0°C to 117.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 137.0°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación 185°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 22,I,636
Índice Merck 15,9976
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone, practically insoluble in ether, benzene and, chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Copos o polvo cristalino