Learn More
MP Biomedicals™ Tripsina, páncreas porcino
Código de producto. 11402932 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402932 100 g 100 g
11492922 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11402932 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0215357180
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
El uso típico de este producto es la eliminación de células adherentes de una superficie de cultivo. La concentración de tripsina necesaria para desalojar las células de su sustrato depende principalmente del tipo de célula y la edad del cultivo.
  • Número CAS: 9002-07-7
  • Peso molecular: Aproximadamente 23.000 o 22000 (para humanos)
  • Composición: La tripsina se compone de dos subunidades, a-tripsina y b-tripsina. La a-tripsina se compone de dos cadenas peptídicas y la b-tripsina se compone de una cadena.
  • Actividad: Una unidad BAEE producirá UN DA253 de 0,001 por minuto con pH 7,6 a 25 °C utilizando BAEE como sustrato. Volumen de reacción = 3,2 ml (1 cm de recorrido de luz).
    Una unidad TAME hidroliza 1 umol del éster p-tolueno-sulfonil-L-arginina de metilo (TAME) por minuto a 25 °C, pH 8,2, en presencia de ion de calcio 0,001 M.
    Una unidad de tripsina USP es la actividad que causa un cambio en la absorbancia de 0,003 por minuto bajo las condiciones especificadas.
  • Conversión de actividad: 1 Unidad TAME = 19,2 unidades USP o NF = 57,5 unidades BAEE
  • Composición: La tripsina se compone de dos subunidades, a-tripsina y b-tripsina. La a-tripsina se compone de dos cadenas peptídicas y la b-tripsina se compone de una cadena.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Libere las células adherentes de las placas de cultivo de tejidos para su paso
Tipo de muestra Porcino
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Formulario Polvo
Cantidad 100 g
Tipo de producto Tripsina
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trypsin 1:250, Virus Free
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: trypsin