missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Trypsin Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 17900753
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
200 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17900753 200 μL 200 microlitros
17969582 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17900753 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5145237

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Trypsin is a 24 kDa enzyme of the serine proteinase family. It is produced in the pancreas as an inactive precursor, trypsinogen, but the active enzyme is located in the gastrointestinal tract where it degrades proteins to large peptides. Trypsin prefers lysine and arginine residues. One of the substrates for trypsin is chymotrypsinogen which is cleaved to produce active chymotrypsin. High levels of immunoreactive trypsin in the bloodstream can indicate pancreatic malfunction and this indicator is used to screene for and diagnose Cystic Fibrosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Trypsin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4
génica PRSS1
N.º de referencia del gen P00762, P07477
Alias de gen Alpha-trypsin chain 1; Alpha-trypsin chain 2; Anionic trypsin I; anionic trypsin-1; Anionic trypsinogen; beta-trypsin; Cationic trypsinogen; digestive zymogen; MGC120175; MGC149362; nonfunctional trypsin 1; pancreatic trypsin 1; pretrypsinogen I; Protease Serine 1; protease serine 2 preproprotein; protease, serine 1; protease, serine 1 (trypsin 1); protease, serine 2; protease, serine, 1; protease, serine, 1 (trypsin 1); protease, serine, 2; protease, serine, 2 (trypsin 2); PRSS1; PRSS2; PTRYI; RATPTRYI; Serine protease 1; Serine protease 2; TCR V beta 4.1; TRP1; Try1; Try-1; TRY2; TRY4; TRY8; Trygn16; TRYP1; TRYP2; TRYP8; trypsin 1; Trypsin I; Trypsin II; trypsin-1; Trypsin-2; trypsinogen; trypsinogen 1; trypsinogen 16; trypsinogen 2; trypsinogen A
Símbolos de los genes PRSS1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Pig TRY protein, Ile9-Asn231 (Accession #P00761).
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 24691, 5644
Especies diana Human, Pig, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.