Learn More
R&DSystems™ Trypsin 0.25% - EDTA 1mM (1X)
Código de producto. 18471440
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
18471440 100 mL 100 ml
18727566 500 mL 50 ml
2 options
Código de producto. 18471440
Marca: R&DSystems™ B81310
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Contains 2.5 gm/L of trypsin (1:250) and 0.38 gm/L EDTA4Na in Hanks’ Balanced Salt Solution without calcium and magnesium salts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento -5 to -20 °C, protected from light
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Grado de pureza o calidad 0.2 μm filtered
Cantidad 100 mL