Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de tripano
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trypan Blue |
| Punto de fusión | >280.0°C |
| Contenido de tinte | 60% min. |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in cellosolve, ethylene glycol, acids |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Nombre IUPAC | tetrasodio; (3Z)-5-amino-3-[[4-[4-[(2Z)-2-(8-amino-1-oxo-3,6-disulfonatonaftaleno-2-ilideno)hidrazinilo]-3-metilfenilo]-2-metilfenilo]hidrazinilideno]-4-oxonaftaleno-2,7-disulfonato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 960.78 |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Espectrometría UV | Complies |
| Color | Negro-marrón a azul |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Trypan Blue
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- H350-Puede provocar cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.