Learn More
Invitrogen™ TrueCut™ HiFi Cas9 Protein (5 μg/μL)
Descripción
Invitrogen TrueCut HiFi Cas9 Protein is a high fidelity CRISPR Cas9 protein variant engineered to demonstrate superior off-target profiles, while preserving maximum on-target editing efficiency.
- Una variante de proteínas CRISPR Cas9 de alta fidelidad diseñada para demostrar perfiles inespecíficos superiores, al mismo tiempo que conserva la máxima eficacia de edición específica
- Eliminación casi completa de acontecimientos inespecíficos en todas las líneas celulares probadas, incluyendo estándar, inmunes, primarias y de tubos
- Mantiene la máxima eficacia de edición específica en comparación con la proteína TrueCut™ Cas9 v2
- Preparada para la transfección con reactivos de electroporación o de transfección mediada por lípidos
- Fabricadas bajo las estrictas normas de calidad ISO-13485
- Ideal para aplicaciones que son sensibles a acontecimientos inespecíficos y cuando se requiere una edición más precisa
- Elimina los pasos de clonación demasiado largos
Disponible en dos concentraciones
- 1 μg/μl: para su uso en casos de edición estándar
- 5 μg/μl: para condiciones de edición optimizadas en casos más difíciles, como en células primarias o embrionarias, microinyección o cuando se analizan varias secuencias de ARNg a la vez
- Para tamaños o concentraciones personalizados, consulte la disponibilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5 μg/μL |
| Pureza | ≥ 90% |
| Sensible a la inactivación del calor | Sí |
| Fuente | E. coli |
| Cantidad | 100 μg |
| Tipo de producto | HiFi Cas9 |
| Formulario | Líquido |