Learn More
Heathrow Scientific™ Minirefrigerador True North™
Código de producto. 16320686 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
matriz, red, conjunto:
3 x 4
4 x 8
8 x 12
Color:
Azul
Verde
Descripción:
Tapa rellena de gel
Tapa transparente
Withstand Temperature (Metric):
-20 °C: temp. Retención: -15 °C durante 1 h
-20 °C: temp. Retención: -15 °C durante 2 h
0 °C: temp. Retención: 1 °C durante 2 h
0 °C: temp. Retención: 1 °C durante 3 h
0 °C: temp. Retención: 1 °C durante 5 h
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. matriz, red, conjunto Color Descripción Withstand Temperature (Metric) unitSize
16320686 3 x 4 Azul Tapa transparente -20 °C: temp. Retención: -15 °C durante 1 h cada uno
16390676 3 x 4 Verde Tapa transparente 0 °C: temp. Retención: 1 °C durante 3 h cada uno
16300686 4 x 8 Verde Tapa transparente 0 °C: temp. Retención: 1 °C durante 2 h cada uno
16310686 4 x 8 Verde Tapa rellena de gel 0 °C: temp. Retención: 1 °C durante 5 h cada uno
16330686 4 x 8 Azul Tapa transparente -20 °C: temp. Retención: -15 °C durante 1 h cada uno
16340686 4 x 8 Azul Tapa rellena de gel -20 °C: temp. Retención: -15 °C durante 1 h cada uno
16350686 8 x 12 Azul Tapa transparente -20 °C: temp. Retención: -15 °C durante 2 h cada uno
7 options
Código de producto. 16320686
Marca: Heathrow Scientific™ HS120073
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El minirefrigerador True North™ protege las muestras sensibles a la temperatura en la mesa de trabajo o en el congelador. El minirefrigerador es ideal para mantener frescos los reactivos de PCR™, las enzimas y otros reactivos bioquímicos mientras se trabaja en la mesa.
  • Diseño de policarbonato
  • El refrigerador tiene patas antideslizantes de caucho
  • Tapa de una posición con rejilla y llave para facilitar la identificación de las muestras
  • Disponible con tapa rellena de gel aislante
Especificaciones
Color Azul
Altura (métrico) 10 cm
Altura (imperial) 3,9 in
Longitud (métrico) 14,5 cm
Longitud (imperial) 5,7 in
Anchura (métrico) 10,5 cm
Anchura (imperial) 4,1 in
Descripción Tapa transparente
Para utilizar con (aplicación) Tubos
Admite Tubos
Cantidad 1 unidad
matriz, red, conjunto 3 x 4
Material Policarbonato
Tipo Refrigerador
Capacidad (métrico) De 0,5 a 2 ml
Withstand Temperature (Metric) -20 °C: temp. Retención: -15 °C durante 1 h