missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRPM1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 11521312
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
11521312 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11521312

Marca: Invitrogen OST00005W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

Reconstitute with 100 μL of distilled water.

The protein encoded by this gene is similar to the transient receptor potential (TRP) calcium channel family members. The expression of this protein is inversely correlated with melanoma aggressiveness, suggesting that it suppresses melanoma metastasis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRPM1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
génica Trpm1
N.º de referencia del gen Q2TV84
Alias de gen LTRPC1, MLSN1, melastatin
Símbolos de los genes TRPM1
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno A synthetic peptide from mouse TRPM1 conjugated to an immunogenic carrier protein
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17364
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.