Learn More
Invitrogen™ TRPC1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB4145)
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200110946
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30276345 100 μL 100 microlitros
30274874 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30276345
Marca: Invitrogen™ MA557293
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
TRPC1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
Thought to form a receptor-activated non-selective calcium permeant cation channel. Probably is operated by a phosphatidylinositol second messenger system activated by receptor tyrosine kinases or G-protein coupled receptors. Seems to be also activated by intracellular calcium store depletion. Interacts with ITPR3. Appears to be ubiquitous.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antígeno TRPC1
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 24GB4145
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Trpc1
N.º de referencia del gen P48995, Q61056, Q9QX01
Alias de gen capacitative calcium channel protein Trp1; capacitative calcium entry channel; HTRP-1; Mtrp1; Short transient receptor potential channel 1; transient receptor potential canonical 1; transient receptor potential cation channel subfamily C member 1; transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 1; transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 1 L homeolog; transient receptor potential protein; transient receptor protein 1; trp; TRP1; TRP-1; trpc1; trpc1.L; trp-related protein 1; Trrp1; XELAEV_18027727mg; xtrpc1
Símbolos de los genes Trpc1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human TRPC1 (aa 411-492).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22063, 7220, 89821
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.