Learn More
TRPC1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30235460 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30235460 150 μL 150 microlitros
30235913 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30235460
Marca: Proteintech 247271AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The TRPC1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TRPC1. This antibody recognizes human, mouse , rat antigen. The TRPC1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno TRPC1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes HTRP-1; MGC133334; MGC133335; TRP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7220
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 120 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG