missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TRPC1 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15772261 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15772261 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15772261

Marca: Invitrogen™ PA554330

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: HEDKEWKFAR AKLWLSYFDD KCTLPPPFNI IPSPKTICYM ISSLSKWICS HTSKGKVKRQ NSLKEWRNLK QKRDENYQKV MCCLVHRYLT SMRQKMQSTD QATVENLNEL RQDLSKFRNE IRDLLGFRTS KYA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 98%.

Thought to form a receptor-activated non-selective calcium permeant cation channel. Probably is operated by a phosphatidylinositol second messenger system activated by receptor tyrosine kinases or G-protein coupled receptors. Seems to be also activated by intracellular calcium store depletion. Interacts with ITPR3. Appears to be ubiquitous.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRPC1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Trpc1
N.º de referencia del gen P48995
Alias de gen capacitative calcium channel protein Trp1; capacitative calcium entry channel; HTRP-1; Mtrp1; Short transient receptor potential channel 1; transient receptor potential canonical 1; transient receptor potential cation channel subfamily C member 1; transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 1; transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 1 L homeolog; transient receptor potential protein; transient receptor protein 1; trp; TRP1; TRP-1; trpc1; trpc1.L; trp-related protein 1; Trrp1; XELAEV_18027727mg; xtrpc1
Símbolos de los genes Trpc1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human TRP1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91251).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7220
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.