Learn More
TRP Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Código de producto. 10302200
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
10302200 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 10302200
Marca: Invitrogen OST00129W
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
Glycerol (1:1) may be added for additional stability.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TRP
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
génica trp
N.º de referencia del gen P19334
Alias de gen Transient receptor potential cation channel protein
Símbolos de los genes TRP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide from the 4th cytoplasmic loop of drosophila TRP
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 43542
Especies diana Drosophila
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG