Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para troponina T (TNNT1) humana
Código de producto. 15465163
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15465163 96 pruebas 1 set
17115599 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15465163
Marca: Invitrogen™ EHTNNT1
ELISA
The Human Troponin T (TNNT1) ELISA quantitates Hu TNNT1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu TNNT1. Principle of the method The Human TNNT1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La proteína codificada por este gen es la subunidad de unión a la tropomiosina del complejo de troponina, que se encuentra en el filamento delgado de los músculos estriados y regula la contracción muscular en respuesta a alteraciones en la concentración intracelular de iones de calcio. Las mutaciones en este gen se han asociado con miocardiopatía hipertrófica familiar, así como con miocardiopatía dilatada. Las transcripciones de este gen se someten a un empalme alternativo que da lugar a muchas isoformas específicas del tejido, sin embargo, la naturaleza completa de algunas de estas variantes aún no se ha determinado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P13805
Intervalo del ensayo 0,391-25 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,35 ng
Intervalo de calibración De 0,35 ng/ml a 25 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: ADAM-9 humano, angiopoyetina 2, APRIL, BMP-2, BMP-9, C5a, catepsina L, CD200, CD97, chemerina, DcR3, FABP2, FAP, FGF-19, galectina-3, HGF R, IFN-gamma, IGF-2, IGF-2 R, IL-1R6, IL-24, IL-33, calicreína 14, legumina, LOX-1, MBL, neprilisina, Notch-1, NOV, osteoactivina, PD-1, PGRP-5, serpina A4, sFRP-3, trombomodulina, TLR2, TRAIL R1, WIF-1
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 7138
Símbolo de gen ANM,NEM5,STNT,TNT,TNTS
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Investigación cardiovascular
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo ANM, NEM5, STNT, TNT, TNTS
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min