missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Troponin T Mouse, BV421, Clone: 13-11, BD Horizon™

Código de producto. 15844429
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15844429 50 μg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15844429

Marca: BD Biosciences 565618

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Troponin T Monoclonal antibody specifically detects Troponin T in Chicken, Dog, Guinea Pig, Human, Mouse, Pig , Rabbit, Rat samples. It is validated for Flow cytometry (Intracellular Staining)) .
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Troponin T
Aplicaciones Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Monoclonal
Clon 13-11
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado Brilliant Violet 421
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Alias de gen cTnT, Cardiac Muscle Troponin T, Troponin T type 2, TNNT2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Rabbit cardiac troponin T Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
Especies diana Canine, Chicken, Guinea Pig, Human, Mouse, Pig, Rabbit, Rat
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ BV421 under optimum conditions and unconjugated antibody and free BD Horizon™ BV421 were removed.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Reseach Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.