Learn More
Troponin C (cardiac) Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 590.10€
Especificaciones
| Antígeno | Troponin C (cardiac) |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18690366
|
Novus Biologicals
NBP2-37958-25ul |
25 μL |
280.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18147317
|
Novus Biologicals
NBP2-37958 |
0.1 mL |
624.00€ 590.10€ / 0.10 ml Ahorro 33.90€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
Troponin C (cardiac) Polyclonal specifically detects Troponin C (cardiac) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifications
| Troponin C (cardiac) | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| P63316 | |
| 7134 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: NADGYIDLDELKIMLQATGETITEDDIEELM | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Cellular Markers, Cytoskeleton Markers | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| cardiac troponin C, CMD1Z, CMH13, slow twitch skeletal/cardiac muscle troponin C, TNC, TN-C, TNNC, troponin C type 1 (slow), troponin C, slow, troponin C, slow skeletal and cardiac muscles, troponin C1, slow | |
| TNNC1 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction