Learn More
Tropolona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3737711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10615962 1 g Frasco de vidrio 1 g
10533881 5 g Frasco de vidrio 5 g
10276913 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10615962
Marca: Thermo Scientific Acros 140580010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 533-75-5 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 533-75-5
Fórmula molecular C7H6O2
Peso molecular (g/mol) 122.12
Número MDL MFCD00004158
Clave InChI MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tropolone, purpurocatechol, 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy, 2-hydroxytropone, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone, unii-7l6dl16p1t, ccris 6609, tropomyosins
PubChem CID 10789
ChEBI CHEBI:79966
Nombre IUPAC 2-hidroxiciclohepta-2,4,6-trien-1-ona
SMILES C1=CC=C(C(=O)C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tropolone
Punto de fusión 50.0°C to 54.0°C
Color Crema beige a blanco
Punto de ebullición 115.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 9963
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethyl ether, acetone, organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino