missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tropisetron, MedChemExpress

Código de producto. 16448338
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16448338 10 mg 10 miligramos
16458076 100 mg 100 miligramos
16404227 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16448338

Marca: Medchem Express HYB0072

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Tropisetron (SDZ-ICS-930 free base) is a selective 5-HT3 receptor antagonist and α7-nicotinic receptor agonist with an IC50 of 70.1 ± 0.9 nM for 5-HT3 receptor.

Tropisetron (SDZ-ICS-930 free base) is a selective 5-HT3 receptor antagonist and α7-nicotinic receptor agonist with an IC50 of 70.1 ± 0.9 nM for 5-HT3 receptor.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tropisetron
Forma física Solid
CAS 89565-68-4
Color Naranja
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H20N2O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo SDZ-ICS-930 free base
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (351.68 mM) ∣H2O : ≥ 55 mg/mL (193.42 mM)
SMILES O=C(C1=CNC2=C1C=CC=C2)O[C@H]3C[C@H]4CC[C@H](N4C)C3
Peso molecular (g/mol) 284.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.35
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.