Learn More
Tropina DL-Tropato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Tropine DL-tropate is used as a reduces brain levels of acetylcholine, Competitive nonselective antagonist at central and peripheral muscarinic acetylcholine receptors, used in opthalmology to dilate the pupil and in efforts of resuscitation in the treatment of bradycardia and cardiac arrest.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 g |
| Descripción | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Reduce los niveles cerebrales de acetilcolina |
| ensayo | 0,99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289,37g/mol |
| Sensibilidad | Sensible a la luz |
| Tipo de producto | Reactivo de transducción de la señal |
| Formulario | Polvo |
| Beilstein | 91260 |
| Clave InChI | RKUNBYITZUJHSG-UHFFFAOYNA-N |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Tropine DL-tropat
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- MIXTURE LIST-Contém: Tropine DL-tropate