Learn More
Invitrogen™ Human TROP1/EpCAM ELISA Kit
Código de producto. 15414983
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 15414983
Marca: Invitrogen™ EHEPCAM
ELISA
The Human TROP1/EpCAM ELISA quantitates Hu TROP1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu TROP1. Principle of the method The Human TROP1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La Ep-CAM (molécula de adhesión epitelial, antígeno epitelial específico, ESA) es una glicoproteína transmembranal expresada en el epitelio con un peso molecular de aproximadamente 40 kDa, que funciona como molécula de adhesión celular epitelial. La Ep-CAM funciona como una molécula homotípica de adhesión celular independiente del calcio y tiene un impacto directo en el ciclo celular, la proliferación y el metabolismo de las células epiteliales y los fibroblastos debido a su capacidad para inducir rápidamente el protooncogen Myc y el ciclo celular que regula los genes de la ciclina A y E. La Ep-CAM media en las interacciones homotípicas independientes de Ca2+. La formación de adherencias mediadas por Ep-CAM tiene un efecto regulador negativo en las adherencias mediadas por cadherinas clásicas, que pueden tener efectos importantes en la diferenciación y el crecimiento de las células epiteliales. Se ha sugerido que la sobreexpresión de la Ep-CAM está asociada con una proliferación epitelial mejorada. La Ep-CAM se expresa en niveles elevados en carcinomas humanos y es un marcador para tumores de linaje epitelial. La Ep-CAM se expresa en la superficie de la célula basolateral en la mayoría de los epitelios simples y en muchos tipos de carcinoma. Además, se ha demostrado que la Ep-CAM distingue los adenocarcinomas de los mesoteliomas pleurales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P16422
Intervalo del ensayo 49,15-12.000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 45 pg
Intervalo de calibración De 45 pg/mL a 12000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 4072
Símbolo de gen DIAR5,EGP-2,EGP314,EGP40,ESA,HNPCC8,KS1/4,KSA,M4S1,MIC18,MK-1,TACSTD1,TROP1
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Ciclo y proliferación celular
Volumen de muestra 33 μl de plasma; 33 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo DIAR5, EGP-2, EGP314, EGP40, ESA, HNPCC8, KS1/4, KSA, M4S1, MIC18, MK-1, TACSTD1, TROP1
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min