Learn More
Tromethamine, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Código de producto. 15598244 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15598244 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
15588244 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15598244 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 410205
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tromethamine
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Grado Multicomponente/USP