Learn More
BUCHI Trolley, L-200
Código de producto. 15913061 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Liofilizador L-200
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15913061 Liofilizador L-200 cada uno
1 options
Código de producto. 15913061
Marca: BUCHI 11063692
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Stainless steel coated trolley for use with L-200 Freeze Dryer.
  • Stainless steel coated
  • For use with L-200 Freeze Dryer
Especificaciones
Capacidad (métrico) >75 kg
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) Ambient to -105°C
Material Stainless Steel
Para utilizar con (equipo) Liofilizador L-200
Longitud (métrico) 840 mm
Peso (imperial) 39.7 lb.
Peso (métrico) 18.1 kg