Learn More
Syngene™ Carro con patas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16574341 Tienda Syngene Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
81,28 cm
121,92 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
16574341 121,92 cm cada uno
16534341 81,28 cm cada uno
2 options
Código de producto. 16574341
Marca: Syngene™ SYN48TRF
Carro fijo equipado con 4 patas.
  • Cuatro patas de nivelación
Especificaciones
Anchura (imperial) 48 in
Incluye Pies
Anchura (métrico) 121,92 cm
Tipo de producto Carro