Learn More
Syngene™ Carro con patas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16534341 Tienda Syngene Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
81,28 cm
121,92 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
16534341 81,28 cm cada uno
16574341 121,92 cm cada uno
2 options
Código de producto. 16534341
Marca: Syngene™ SYN32TRF
Carro fijo equipado con 4 patas.
  • Cuatro patas de nivelación
Especificaciones
Anchura (imperial) 32 in
Incluye Pies
Anchura (métrico) 81,28 cm
Tipo de producto Carro