Learn More
Multiroir Controlec™ Carro
Código de producto. p-7224592
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
1100 mm x 520 mm x 1020 mm en total; bandeja de 504 mm x 910 mm
1100 mm x 520 mm x 950 mm en total; bandeja de 504 mm x 910 mm
480 mm x 800 mm x 950 mm en total; bandeja de 435 mm x 615 mm
480 x 800 x 1000 mm (total), 435 x 615 mm (bandeja)
Color:
Gris claro
Negro
N.º de estantes:
2
3
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Color N.º de estantes unitSize
15548943 480 mm x 800 mm x 950 mm en total; bandeja de 435 mm x 615 mm Negro 2 cada uno
15528943 480 mm x 800 mm x 950 mm en total; bandeja de 435 mm x 615 mm Gris claro 2 cada uno
15558943 480 x 800 x 1000 mm (total), 435 x 615 mm (bandeja) Negro 3 cada uno
15508943 1100 mm x 520 mm x 950 mm en total; bandeja de 504 mm x 910 mm Negro 2 cada uno
15598933 1100 mm x 520 mm x 1020 mm en total; bandeja de 504 mm x 910 mm Gris claro 3 cada uno
5 options
Código de producto. 15548943
Marca: Multiroir Controlec™ 65007
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los carros de plástico multiuso Multiroir son prácticos y funcionales, ideales para uso general, transporte y desplazamiento de varios artículos por el laboratorio o el espacio de trabajo.
  • Marco de aluminio con asas en cada extremo
  • Disponible en formato de dos o tres bandejas
  • Con ruedas para facilitar la maniobrabilidad
  • Disponible en gris claro o negro
Especificaciones
Color Negro
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 480 mm x 800 mm x 950 mm en total; bandeja de 435 mm x 615 mm
Capacidad portante (métrico) 180 kg en total
Material Marco de aluminio, bandejas de polipropileno
N.º de estantes 2
Material del estante Polipropileno
Tipo de rueda Ruedas con bloqueo