Learn More
Blanco™ Carrito de servicio
Descripción
Carros de dos y tres estantes en varios tamaños para su uso en cocinas profesionales, servicios de cáterin o cualquier entorno de limpieza, servicios, transporte o almacenamiento temporal. Estos carros de estructura rígida con estantes soldados están fabricados en acero inoxidable de calidad y pueden soportar 120 kg de carga.
- Los bordes de perfil profundo y curvado mantienen todos los elementos en su lugar sin esquinas afiladas
- Los estantes soldados de una sola pieza ofrecen la máxima estabilidad y resistencia
- Bajo cada estante, una alfombrilla insonorizante y aislante de ruidos amortigua los ruidos por rodamiento
- Las ruedas de direccionamiento de poliamida resistente a la corrosión cumplen con DIN 18867-8.
- Los resistentes raíles de los amortiguadores de las ruedas protegen contra arañazos y raspaduras
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud del estante (métrico) | 90 cm |
| Anchura (métrico) del estante | 55 cm |
| Tipo de producto | Carro |
| Certificaciones/conformidad | DIN 18867-8 |
| Fondo (métrico) | 65 cm |
| Descripción | Bordes de perfil redondeado profundo |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 100 x 65 x 95 cm |
| Altura (métrico) | 95 cm |
| Incluye | Ruedas paragolpes, alfombrilla de amortiguación |
| Longitud (métrico) | 100 cm |
| Mostrar más |