Learn More
Troglitazone, MedChemExpress
Código de producto. p-200096139
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16474057 50 mg 50 miligramos
16468148 10 mg 10 miligramos
16417906 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 16474057
Marca: Medchem Express HY50935
MedChemExpress Troglitazone is a PPARγ agonist, with EC50s of 550 nM and 780 nM for human and murine PPARγ receptor, respectively.
Troglitazone is a PPARγ agonist, with EC50s of 550 nM and 780 nM for human and murine PPARγ receptor, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Troglitazone
CAS 97322-87-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H27NO5S
Cantidad 50 mg
Sinónimo CS-045
Información de solubilidad DMSO : 160 mg/mL (362.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(SC1CC(C=C2)=CC=C2OCC3(C)OC(C(CC3)=C4C)=C(C)C(C)=C4O)NC1=O
Peso molecular (g/mol) 441.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.54
Porcentaje de pureza 96.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death