missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TRMT2B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15749950 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15749950 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15749950 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA551997

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LSLAQHTSRV LGIELLEQAV EDARWTAAFN GITNSEFHTG QAEKILPGLL KSKEDGQSIV AVVNPARAGL HYKVIQAIRN FRAIHTLVFV SCKLHGESTR NVIELCCPPD PAKKLLGEPF VLQQAVPVDL FPHT Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 77%, Rat - 47%.

Probable S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase that catalyzes the formation of 5-methyl-uridine at position 54 (m5U54) in all tRNA. May also have a role in tRNA stabilization or maturation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRMT2B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TRMT2B
N.º de referencia del gen Q96GJ1
Alias de gen CXorf34; dJ341D10.3; TRM2 homolog; TRM2 tRNA methyltransferase 2 homolog B; TRMT2B; tRNA (uracil(54)-C(5))-methyltransferase homolog; tRNA (uracil-5-)-methyltransferase homolog; tRNA methyltransferase 2 homolog B
Símbolos de los genes TRMT2B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human TRMT2B. Recombinant protein control fragment (Product #RP-102535).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79979
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.