Learn More
TRMT12 Monoclonal Antibody (OTI8C7), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200014120
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17551914 30 μL 30 microlitros
17531914 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17551914
Marca: Origene Technologies TA809550S
Mouse Monoclonal Antibody
TRMT12 Monoclonal antibody specifically detects TRMT12 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno TRMT12
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8C7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MYOT
N.º de referencia del gen Q9UBF9
Alias de gen 4632406N01Rik; AI449275; alpha-amino-alpha-carboxypropyl transferase TYW2; homolog of yeast tRNA methyltransferase; TRM12; Trmt12; tRNA methyltranferase 12; tRNA methyltranferase 12 homolog; tRNA methyltransferase 12; tRNA methyltransferase 12 homolog; tRNA wybutosine-synthesizing protein 2 homolog; tRNA(Phe) (4-demethylwyosine(37)-C(7)) aminocarboxypropyltransferase; tRNA-yW synthesizing protein 2; tRNA-yW-synthesizing protein 2; TYW2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human MYOT produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9499
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a