Learn More
TRMT12 Monoclonal Antibody (5C9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies TA809538S
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17581884
  • 242.00€ / 30 microlitros
Descripción
TRMT12 Monoclonal antibody specifically detects TRMT12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
TRMT12
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q53H54
Mouse
Affinity chromatography
RUO
55039
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG2a
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
5C9
Unconjugated
TRMT12
4632406N01Rik; AI449275; alpha-amino-alpha-carboxypropyl transferase TYW2; homolog of yeast tRNA methyltransferase; TRM12; Trmt12; tRNA methyltranferase 12; tRNA methyltranferase 12 homolog; tRNA methyltransferase 12; tRNA methyltransferase 12 homolog; tRNA wybutosine-synthesizing protein 2 homolog; tRNA(Phe) (4-demethylwyosine(37)-C(7)) aminocarboxypropyltransferase; tRNA-yW synthesizing protein 2; tRNA-yW-synthesizing protein 2; TYW2
Full length human recombinant protein of human TRMT12 produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.