Learn More
TRMT112 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 18090496 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
18090496 20 μL 20 microlitros
18000556 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 18090496
Marca: Proteintech 264721AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The TRMT112 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TRMT112. This antibody recognizes human antigen. The TRMT112 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno TRMT112
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Concentración 400 μg/mL
Símbolos de los genes HSPC152, HSPC170, hypothetical protein HSPC152, TRM112 like protein, TRMT112
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51504
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.