Learn More
Phasemaker™ Sistema completo de reactivo TRIzol™ y tubos Phasemaker™
Código de producto. p-6980028
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 tubos; 1 frasco de reactivo TRIzol de 100 ml
200 tubos; 1 frasco de reactivo TRIzol de 200 ml
Tamaño de la unidad:
100 preparaciones
200 preparaciones
15609415 100 tubos; 1 frasco de reactivo TRIzol de 100 ml 100 preparaciones
15608948 200 tubos; 1 frasco de reactivo TRIzol de 200 ml 200 preparaciones
2 options
Código de producto. 15609415
Marca: Phasemaker™ A33250
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Un frasco de reactivo TRIzol de 100 ml y una bolsa de 100 tubos Phasemaker
Los tubos Phasemaker™ proporcionan un sellado hermético bajo la fase acuosa, lo que facilita el uso del reactivo TRIzol™ y el aumento del rendimiento en hasta un 30 %. Ideal para usuarios nuevos.
Se trata de un sistema completo que incluye el reactivo TRIzol™ y los tubos Phasemaker™. El reactivo TRIzol ofrece mejor capacidad de lisis, incluso con tipos de muestras difíciles. Los tubos Invitrogen™ Phasemaker contienen un polímero que separa y aísla con claridad la fase acuosa superior de la mezcla de TRIzol de la fase orgánica que se encuentra debajo, lo que facilita el pipeteo de la fase superior que contiene el ARN.
El polímero funciona en gradiente de densidad, ya que es más pesado que la fase acuosa, pero más ligero que la fase orgánica; tras la centrifugación, se sitúa entre estas dos capas. Crea un sellado hermético entre las dos fases, lo que facilita el pipeteo de la fase acuosa sin el riesgo de arrastrar contaminantes de la capa orgánica. Por este motivo, los tubos Invitrogen Phasemaker te permiten recuperar la fase acuosa completa, lo que aumenta el rendimiento hasta en un 30 %. Este es un polímero inerte que no interfiere en experimentos posteriores como la PCR. Funciona con muestras recién obtenidas o congeladas (tejido o sangre). También funciona con muestras de tejido tratadas previamente con RNAlater. Los tubos para Invitrogen Phasemaker se suministran ya predispensados. El tamaño del tubo es de 2 ml.
  • El sistema completo incluye los tubos de TRIzol y Phasemaker
  • Los tubos de Phasemaker se predispensan en tubos de 2 ml
  • Crea un sellado hermético entre las fases acuosa y orgánica
  • Mayor facilidad para pipetear la fase acuosa completa
  • Aumenta el rendimiento hasta en un 30 %
  • La integridad del ARN no se ve comprometida
  • El sello permanece durante periodos de tiempo más largos, lo que permite aumentar el número de muestras por lote
  • Inerte, no interfiere en experimentos posteriores
Garantía
Un año después de su recepción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 100 ml de reactivo TRIzol y 100 tubos, almacenar a temperatura ambiente
Isolation Technology Organic Extraction
Tiempo de purificación 1 hr.
Volumen de elución 20 to 50 μL
Tipo de muestra Bacteria, Cells, Plants, Tissue, Yeast
Tipo de producto final ARN total
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR, qPCR, cDNA library construction, NGS, microarray analysis, blot hybridization, Northern blotting, in vitro translation, nuclease protection assays, nucleic acid labeling
Cantidad 100 tubos; 1 frasco de reactivo TRIzol de 100 ml
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad de material de partida Bacteria: ≤107 cells
Cells: ≤107
Plant: ≤107 cells, 100 mg
Tissue: ≤100 mg
Yeast: ≤107 cells
Producción Cells: ≤15 μg
Tissue: ≤73 μg