Learn More
Cloruro de tritilo, soportado por polímeros, 1 % entrecruzado, 100-200 malla, 0,5-2,5 mmol/g en poli(estireno-divinilbenceno), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478590
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11478590 5 g 5 g
11488590 1 g 1 g
11498590 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11478590
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044397.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76-83-5 | C19H15Cl | 278.78 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-83-5
Fórmula molecular C19H15Cl
Peso molecular (g/mol) 278.78
Número MDL MFCD00000813,MFCD00284810
Clave InChI JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trityl chloride, triphenylmethyl chloride, triphenylchloromethane, chlorotriphenylmethane, chloromethanetriyl tribenzene, triphenylmethylchloride, methane, chlorotriphenyl, triphenyl chloromethane, chlorodiphenylmethyl benzene, benzene, 1,1',1-chloromethylidyne tris
PubChem CID 6456
SMILES ClC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trityl chloride
Nombre de nota Polymer-supported, 1% cross-linked, 0.5 to 2.5mmol/g on poly(styrene-divinylbenzene)
Color Blanco
Tamaño de malla 100 to 200 Mesh
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Nombre IUPAC (clorodifenilmetil)benceno
Forma física Gránulos