Learn More
J.T. Baker™ Triton™ X100
Código de producto. 10421871 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 g
10421871 500 mL 500 g
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10421871
Marca: J.T. Baker™ 2838.0500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Reactivo de laboratorio de grado BAKER, empaquetado en una botella de vidrio.
Los productos químicos de grado BAKER son para uso en laboratorio, para síntesis orgánica y para la investigación rutinaria generalmente controlada por criterios físicos y a menudo por ensayo (por GC).
Especificaciones
Color Amarillo pálido
Incluye Frasco de vidrio
Fórmula molecular (C2H4O)nC14H22O
Formula Weight (peso de la fórmula) 647 g/mol
Sinónimo Etanol de octilfenoxi polietoxi, TX-100, Mono-300
Solubilidad Soluble
Contenido y almacenamiento Almacenar en lugar fresco y seco
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Detergente, lisis celular
Cantidad 500 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triton X100
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Polyethylene glycoloctylphenyl ether