Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de lisis 2 Triton™ X-100, pH 8,0
Código de producto. 15414899
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
Código de producto. 15414899
Marca: Thermo Scientific™ J62526.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 250 ml
Formato Líquido
Tipo de producto Reactivo para lisis celular
pH 8
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C