Learn More
Thermo Scientific™ Solución de detergente Triton™ X-100 Surfact-Amps™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La solución de detergente Thermo Scientific™ Surfact-Amps X-100 es un detergente Triton X-100 altamente purificado y estabilizado que se suministra como una solución al 10 % en ampollas de vidrio de 10 ml.
La solución de detergente Thermo Scientific™ Triton X-100 Surfact-Amps es un detergente Triton X-100 altamente purificado y estabilizado que se suministra como una solución al 10 % en ampollas de vidrio de 10 ml.
Esta solución al 10 % (peso/volumen) de detergente purificado Triton™ X-100 es un producto fácil de utilizar en métodos de investigación de proteínas sistemáticos y con un alto grado de demanda en técnicas de biología molecular. Triton X-100 es un surfactante no iónico de polioxietileno que se utiliza con mayor frecuencia como componente de tampones de lisis celular u otras soluciones destinadas a extraer y solubilizar proteínas.
Las soluciones de detergente Surfact-Amps™ (10 % peso/volumen) proporcionan pureza, calidad y estabilidad. A diferencia de los detergentes puros, que son extremadamente viscosos, las soluciones de Surfact-Amps al 10 % son fáciles de pipetear y dispensar con exactitud. Las soluciones de surfactante se preparan y envasan cuidadosamente con nitrógeno en ampollas de vidrio que garantizan su estabilidad, eliminan la acumulación de peróxidos y evitan la degradación de los productos.
Características destacadas:
Triton X-100: un detergente no iónico para uso en varios métodos de proteínas.
Precisión: solución de detergente precisa al 10 % en agua ultrapura.
Facilidad de uso – es fácil dispensar y diluir la solución para su uso
Excepcionalmente pura: menos de 1,0μeq/ml de peróxidos y carbonilos.
Estable – envasados en ampollas de vidrio bajo gas nitrógeno inerte
Propiedades del detergente:
- Peso molecular: 647
- Clase de detergente: No iónico
- Número de agregación: 140
- Peso molecular por micela: 90.000
- Concentración micelar crítica (CMC): 0,24 mM (0,0155 %, p/v)
- Punto de opacidad: 64 °C
- Dializable: No
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Detergente |
| Contenido y almacenamiento | Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: de 20 °C a 25 °C. |
| Formulario | Líquido |
| Línea de productos | Surfact-Amps, Triton |
| Tipo de reactivo | Solución de detergente |
| Cantidad | 6 x 10 mL |
Seguridad y manipulación
- Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Poly(oxy-1,2-ethanediyl),