Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100, 98+ %, para biología molecular, sin ADNasa, sin ARNasa ni proteasa
Código de producto. p-209823 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL, 100 mL
250 mL, 250 mL
Tipo de empaquetado:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
250 ML
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10671652
Marca: Thermo Scientific Chemicals 327371000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2, C16H26O2 | 250.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para biología molecular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-93-1
Fórmula molecular C16H26O2
Sinónimo Etilo de mono-polietilenglicol [4-(1,1,3,3-tetrametilbutilo)fenilo]
Especificaciones
ensayo 0,98
Nombre del producto químico o material Triton™ X-100
Color Sin designar
Densidad 1.0670 g/mL
Cantidad 100 mL, 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 646,85
Número MDL MFCD00132505
Punto de fusión 6,0 °C
Tipo de empaquetado Frasco de vidrio
Clave InChI JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
pH 6 a 8 (solución acuosa al 5 %)
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Nombre IUPAC 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 250.38
Pureza 98 %, biología molecular
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble. Otras solubilidades: solubles en tolueno, xileno, tricloroetileno, etilenglicol, éter etílico, alcohol etílico, alcohol isopropílico, dicloruro de etileno y la mayoría, otros disolventes, insolubles en queroseno, alcoholes minerales.
Formulario Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triton X-100
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.