Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100, Reactivo para electroforesis
Código de producto. p-7057520
Click to view available options
Cantidad:
100 mL, 100 mL
2500 mL, 2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15428059
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66624.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2, C16H26O2 | 250.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-93-1
Fórmula molecular C16H26O2
Sinónimo Octoxinol-9; éter de polietilenglicol tert-octilfenilo
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triton™ X-100
Color De incoloro a amarillo
Contenido y almacenamiento Temperaturas ambientes
Densidad 1.061 g/mL
Cantidad 100 mL, 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) ca. 625
Número MDL MFCD00132505
Punto de fusión ∼5 °C
Olor Leve, suave
Clave InChI JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Nombre IUPAC 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 250.38
Formulario Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • TritonX-100, Electrophoresis Reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: TritonX-100