Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100, Reactivo para electroforesis
Código de producto. 15418059
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL, 100 mL
2500 mL, 2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418059 2500 mL, 2500 mL 2500 ml
15428059 100 mL, 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15418059 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66624.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2, C16H26O2 | 250.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-93-1
Fórmula molecular C16H26O2
Sinónimo Octoxinol-9; éter de polietilenglicol tert-octilfenilo
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triton™ X-100
Color De incoloro a amarillo
Contenido y almacenamiento Temperaturas ambientes
Densidad 1.061 g/mL
Cantidad 2500 mL, 2500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) ca. 625
Número MDL MFCD00132505
Punto de fusión ∼5 °C
Olor Leve, suave
Clave InChI JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Nombre IUPAC 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 250.38
Formulario Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • TritonX-100, Electrophoresis Reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: triton X-100