Learn More
Fibra de cerámica Epsilon Kaowool Triton™, pura, Fisher Chemical
Código de producto. 11468912 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
Código de producto. 11468912
Marca: Fisher Chemical T/3740/48
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Número MDL 145625
Especificaciones
Punto de fusión 1650°C
Color Blanco
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 100 g
Forma física Sólido