Learn More
TRIT1, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16181019
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
16181019 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 16181019
Marca: Abnova H00054802B01P.50ug
Mouse Polyclonal Antibody
Sequence: MASVAAARAVPVGSGLRGLQRTLPLVVILGATGTGKSTLALQLGQRLGGEIVSADSMQVYEGLDIITNKVSAQEQRICRHHMISFVDPLVTNYTVVDFRNRATALIEDIFARDKIPIVVGGTNYYIESLLWKVLVNTKPQEMGTEKVIDRKVELEKEDGLVLHKRLSQVDPEMAAKLHPHDKRKVARSLQVFEETGISHSEFLHRQHTEEGGGPLGGPLKFSNPCILWLHADQAVLDERLDKRVDDMLAAGLLEELRDFHRRYNQKNVSENSQDYQHGIFQSIGFKEFHEYLITEGKCTLETSNQLLKKGIEALKQVTKRYARKQNRWVKNRFLSRPGPIVPPVYGLEVSDVSKWEESVLEPALEIVQSFIQGHKPTATPIKMPYNEAENKRSYHLCDLCDRIIIGDREWAAHIKSKSHLNQLKKRRRLDSDAVNTIESQSVSPDHNKEPKEKGSPGQNDQELKCSV
Especificaciones
Antígeno TRIT1
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica tRNA isopentenyltransferase 1
N.º de referencia del gen NM_017646.3
Alias de gen FLJ20061/IPT/MGC149242/MGC149243/MOD5
Símbolos de los genes TRIT1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno TRIT1 (NP_060116.2, 1 a.a. ∼ 467 a.a) full-length human protein.
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54802
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.