Learn More
Tris, grado ultrapuro, mín. 99,95 %, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
5 Kg
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris |
| Color | Blanca |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 1 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99.9% |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.1 |
| Grado | Ultrapuro |