Learn More
Tris, utrapuro, 1 kg, MP Biomedicals
Código de producto. 11491672 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
11491672 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 11491672
Marca: MP Biomedicals 04819623
77-86-1 pureza: 99,9 % metales pesados (como Pb): << 5 ppm de D.E. (260 mm) de una solución saturada al 5 %: <<0,1 pKa 20 °C = reactivo de tampón biológico de 8,1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris
CAS 77-86-1
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular C4H11NO3
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Grado Ultrapuro