Learn More
Borato de tris(trimetilsililo), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044409
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11322446
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L06277.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4325-85-3 | C9H27BO3Si3 | 278.377 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4325-85-3
Fórmula molecular C9H27BO3Si3
Peso molecular (g/mol) 278.377
Número MDL MFCD00051588
Clave InChI YZYKZHPNRDIPFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris trimethylsilyl borate, tris trimethylsiloxy boron, silanol, trimethyl-, triester with boric acid h3bo3, tritrimethylsilyl borate, borane, tris trimethylsiloxy, silanol, 1,1,1-trimethyl-, 1,1',1-triester with boric acid h3bo3, acmc-209jtk, tris trimethylsiloxy borane, boric acid, 3tms derivative
PubChem CID 78020
Nombre IUPAC borato de tris(trimetilsilo)
SMILES B(O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(trimethylsilyl) borate
Punto de fusión -35°C
Densidad 0.834
Punto de ebullición 183°C to 185°C
Temperatura de inflamación 42°C (107°F)
Índice de refracción 1.3861
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1772733
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.38
Porcentaje de pureza 98%