Learn More
Tris SDS PAGE Running Buffer, FASTRun, 10X
Código de producto. 15586006
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Código de producto. 15586006
Marca: Fisher Bioreagents BP8811
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Compatible con la química de Tris-Glicina SDS (SDS-PAGE) tanto si compra productos prefabricados o vierte sus propios geles de poliacrilamida (PYO)
  • Reduzca el tiempo que pasa esperando a que sus geles SDS PAGE acaben en más de 70 % mientras proporcionan una claridad comparable o mayor que los tampones tradicionales
  • La novedosa química del tampón le ofrece una mejor resolución, por lo que requiere menos composiciones de gel TG para resolver completamente una proteína.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 151-21-3
Color De incoloro a amarillo
Intervalo de pH 7.7 to 8.3 (1X/10X soln. at 25°C)
Formulario Líquido
Cantidad 1 L