Learn More
TRIS, MP Biomedicals™
Código de producto. 11476631 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
250 g
5 Kg
11476631 250 g 250 g
11406641 5 kg 5 Kg
2 options
Código de producto. 11476631
Marca: MP Biomedicals 0219485583
TRIS, reactivo de biología molecular, ≥ 99,95 %, polvo cristalino blanco
  • Tris ha sido útil como tampón en una amplia variedad de sistemas biológicos.
  • Los usos incluyen el control de pH «in vitro» e «in vivo» para fluidos corporales y en sistemas tampón para aplicaciones de electroforesis.
  • Tris se ha empleado como material de partida para polímeros, oxazolonas (con ácidos carboxílicos) y oxazolidinas (con aldehídos).
  • Tris no precipita sales de calcio y tiene valor para mantener la solubilidad de las sales de manganeso.
  • Se puede utilizar para la estandarización directa de una solución ácida fuerte; el punto de equivalencia puede determinarse potenciométricamente o mediante el uso de un indicador adecuado como ácido 3-(4-dimetilamino-1-naftilazo)-4-metoxibenzenosulfónico.
  • Es un material suplementario en la ciencia farmacéutica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 77-86-1
Punto de fusión 167°C to 172°C
Punto de ebullición 219°C to 220°C (at 10 mmHg) (Literature)
Color Blanco
pH 10 to 11.5 (5% aq. soln.)
Forma física Polvo cristalino blanco
Cantidad 250 g
Notas de grado de pureza ≥99.95%
Pérdida por secado ≤1%
Fórmula molecular C4H11NO3
Número MDL MFCD00004679
Beilstein 741883
Sinónimo Trometamol, THAM, Tromethamine, Tris base
Información de solubilidad Soluble in water (40% aq soln) Clear, Colorless Solution (550mg/mL), ethyleneglycol (79.1mg/mL), methanol (26mg/mL), anhydrous ethanol (14.6mg/mL), 95% ethanol (22.0mg/mL), DMF (14mg/mL), acetone (2mg/mL), ethyl acetate (0.5mg/mL), olive oil (0.4mg/mL), and chloroform (0.05mg/mL).
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 121.14
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.95%
Grado Reactivos de biología molecular