Learn More
Tris, MP Biomedicals™
Código de producto. p-7083092 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463541 100 g -
11473541 250 g 250 g
11483541 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463541 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02103133.1
Útil como tampón en una variedad de sistemas biológicos. Tris, MP Biomedicals se utiliza para el control de pH de fluidos corporales y en sistemas tampón para electroforesis. Es ultrapuro, sin ARNasa y ADNasa y relativamente no higroscópico. Se puede secar a 100°
Los tris han sido útiles como tampones en una amplia variedad de sistemas biológicos. Se utiliza en el control de pH «in vitro» e «in vivo» para fluidos corporales y en sistemas tampón para aplicaciones de electroforesis.
  • Se utiliza en ensayos utilizados para caracterizar la actividad y la cinética de las enzimas que catalizan la SUMOilación de proteínas pequeñas tipo ubiquitina (SUMO) y las interacciones proteína-proteína dependientes de SUMO
  • Empleado como material de partida para polímeros, oxazolonas (con ácidos carboxílicos) y oxazolidinas (con aldehídos)
  • No precipita sales de calcio y tiene valor para mantener la solubilidad de las sales de manganeso
  • Se puede utilizar para la estandarización directa de una solución ácida fuerte; el punto de equivalencia puede determinarse potenciométricamente o mediante el uso de un indicador adecuado como ácido 3-(4-dimetilamino-1-naftilazo)-4-metoxibenzenosulfónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol, Tromethamine, Tris-[hydroxymethyl]amino-methane
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water (550mg/mL), ethylene glycol (79.1mg/mL), methanol (26mg/mL), anhydrous ethanol (14.6mg/mL), 95% ethanol (22.0mg/mL), DMF (14mg/mL), acetone (2mg/mL), ethyl acetate (0.5mg/mL), olive oil (0.4mg/mL), and chloroform (0.05mg/mL).
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza >99.9%
Grado Ultrapuro