Learn More
Tris, MP Biomedicals™
Código de producto. 11473541 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
500 g
11473541 250 g 250 g
11463541 100 g -
11483541 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11473541
Marca: MP Biomedicals 02103133.2
Útil como tampón en una variedad de sistemas biológicos. Tris, MP Biomedicals se utiliza para el control de pH de fluidos corporales y en sistemas tampón para electroforesis. Es ultrapuro, sin ARNasa y ADNasa y relativamente no higroscópico. Se puede secar a 100°
Los tris han sido útiles como tampones en una amplia variedad de sistemas biológicos. Se utiliza en el control de pH «in vitro» e «in vivo» para fluidos corporales y en sistemas tampón para aplicaciones de electroforesis.
  • Se utiliza en ensayos utilizados para caracterizar la actividad y la cinética de las enzimas que catalizan la SUMOilación de proteínas pequeñas tipo ubiquitina (SUMO) y las interacciones proteína-proteína dependientes de SUMO
  • Empleado como material de partida para polímeros, oxazolonas (con ácidos carboxílicos) y oxazolidinas (con aldehídos)
  • No precipita sales de calcio y tiene valor para mantener la solubilidad de las sales de manganeso
  • Se puede utilizar para la estandarización directa de una solución ácida fuerte; el punto de equivalencia puede determinarse potenciométricamente o mediante el uso de un indicador adecuado como ácido 3-(4-dimetilamino-1-naftilazo)-4-metoxibenzenosulfónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol, Tromethamine, Tris-[hydroxymethyl]amino-methane
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Forma física Polvo cristalino blanco
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Soluble in water (550mg/mL), ethylene glycol (79.1mg/mL), methanol (26mg/mL), anhydrous ethanol (14.6mg/mL), 95% ethanol (22.0mg/mL), DMF (14mg/mL), acetone (2mg/mL), ethyl acetate (0.5mg/mL), olive oil (0.4mg/mL), and chloroform (0.05mg/mL).
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza >99.9%
Grado Ultrapuro